Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Aminotetrafluorobenzotrifluoride
PC8043-5G PC8043-25G
APOSPC8043-5GEA 569 PLN
APOSPC8043-5G APOSPC8043-25G
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
2,3,5,6-Tetrafluoro-4-(trifluoromethyl)aniline
Formuła: C₇H₂F₇N
Temp. Wrzenia: 185…187 °C
Gęstość: 1,687 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 87 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00091518
Numer CAS: 651-83-2