Drukuj
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8042-1G PC8042-5G
APOSPC8042-1GEA 305 PLN
APOSPC8042-1G APOSPC8042-5G
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone 98%
4'-(Trifluoromethylthio)acetophenone
Formuła: C₉H₇F₃OS
Temp. topnienia: 28…31 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00236332
Numer CAS: 713-67-7