Drukuj
Zirconium tetrafluoride 99,5%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Zirconium (IV) fluoride
PC8040-25G PC8040-5G
APOSPC8040-25GEA 453 PLN
APOSPC8040-25G APOSPC8040-5G
Zirconium tetrafluoride 99,5%
Zirconium tetrafluoride
Formuła: F₄Zr
Temp. Wrzenia: 910 °C
Temp. topnienia: 640 °C
Gęstość: 4,43 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011307
Numer CAS: 7783-64-4
Numer WE (dawny EINECS): 232-018-1
Jednostka: 3260
ADR: 8,II