Drukuj
Zinc fluoride, bezwodny 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC8030-100G PC8030-250G PC8030-25G
APOSPC8030-100GEA 453 PLN
APOSPC8030-100G APOSPC8030-250G APOSPC8030-25G
Zinc fluoride, bezwodny 99%
Zinc fluoride
Formuła: F₂Zn
Temp. Wrzenia: 1500 °C
Temp. topnienia: 872 °C
Gęstość: 4,95 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00011298
Numer CAS: 7783-49-5
Numer WE (dawny EINECS): 232-001-9