Drukuj
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8026-5G PC8026-1G PC8026-25G
APOSPC8026-5GEA 870 PLN
APOSPC8026-5G APOSPC8026-1G APOSPC8026-25G
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate 98%
Yttrium(III) hexafluoro-2,4-pentanedionate
Formuła: C₁₅H₃F₁₈O₆Y
Temp. topnienia: 166…170 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00064764
Numer CAS: 18911-76-7