Drukuj
Yttrium(III) fluoride 99.99%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8024-100G PC8024-25G
APOSPC8024-100GEA 1900 PLN
APOSPC8024-100G APOSPC8024-25G
Yttrium(III) fluoride 99.99%
Yttrium(III) fluoride
Formuła: F₃Y
Temp. topnienia: 1387 °C
Gęstość: 4,01 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00049714
Numer CAS: 13709-49-4