Drukuj
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8023-25G PC8023-5G
APOSPC8023-25GEA 1860 PLN
APOSPC8023-25G APOSPC8023-5G
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline 98%
2-[(Trifluoromethyl)sulphanyl]aniline
Formuła: C₇H₆F₃NS
MW: 193.19 g/mol
Temp. topnienia: 30…34 °C
Temp. Zapłonu: 90.55 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00236333
Numer CAS: 347-55-7
Numer WE (dawny EINECS): 206-473-1