Drukuj
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8021-25G PC8021-5G
APOSPC8021-25GEA 508 PLN
APOSPC8021-25G APOSPC8021-5G
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide 95%
4-(Trifluoromethyl)benzoic acid hydrazide
Formuła: C₈H₇F₃N₂O
Temp. topnienia: 115…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00051703
Numer CAS: 339-59-3