Drukuj
Xenon difluoride 99,9%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Xenon(II) fluoride
PC8020-1G PC8020-25G PC8020-5G
APOSPC8020-1GEA 437 PLN
APOSPC8020-1G APOSPC8020-25G APOSPC8020-5G
Xenon difluoride 99,9%
Xenon difluoride
Convenient fluorinating agent
Formuła: F₂Xe
Temp. topnienia: 129 °C
Gęstość: 4,32 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00040538
Numer CAS: 13709-36-9
Numer WE (dawny EINECS): 237-251-2
Jednostka: 3087
ADR: 5.1+6.1,II