Drukuj
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC8009-10G PC8009-1G PC8009-5G
APOSPC8009-10GEA 783 PLN
APOSPC8009-10G APOSPC8009-1G APOSPC8009-5G
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile 98%
2-Nitro-4-(trifluoromethyl)phenylacetonitrile
Formuła: C₉H₅F₃N₂O₂
Temp. Wrzenia: 134…138 °C
Temp. topnienia: 38…34 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00045621
Numer CAS: 13544-06-4
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III