Drukuj
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC8005-5G PC8005-1G
APOSPC8005-5GEA 853 PLN
APOSPC8005-5G APOSPC8005-1G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole 98%
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)anisole
Formuła: C₈H₆ClF₃O
MW: 210.58 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115855
Numer CAS: 886497-07-0