Drukuj
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-Chloro-5-hydroxybenzotrifluoride
PC8004-1G PC8004-25G PC8004-5G
APOSPC8004-1GEA 364 PLN
APOSPC8004-1G APOSPC8004-25G APOSPC8004-5G
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
3-Chloro-5-(trifluoromethyl)phenol
Formuła: C₇H₄ClF₃O
MW: 196.56 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115852
Numer CAS: 570391-18-3
Jednostka: 3265
ADR: 8 III