Drukuj
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
PC7997-500MG PC7997-1G
APOSPC7997-500MGEA 2800 PLN
APOSPC7997-500MG APOSPC7997-1G
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
2-[4-(Trifluoromethyl)piperidino]-1,3-thiazole-5-carbaldehyde
Formuła: C₁₀H₁₁F₃N₂OS
MW: 264.27 g/mol
Temp. topnienia: 42…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09864683
Numer CAS: 1000339-88-7