Drukuj
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7983-5G PC7983-1G PC7983-10G
APOSPC7983-5GEA 269 PLN
APOSPC7983-5G APOSPC7983-1G APOSPC7983-10G
2,6-Difluoro-3-iodopyridine 97%
2,6-Difluoro-3-iodopyridine
Formuła: C₅H₂F₂IN
Temp. Wrzenia: 85…87 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 41…42 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09743595
Numer CAS: 685517-67-3