Drukuj
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2,6-Difluoropyridine-3-carbaldehyde, 2,6-Difluoropyridine-3-carboxaldehyde
PC7981-100G PC7981-25G PC7981-5G
APOSPC7981-100GEA 2700 PLN
APOSPC7981-100G APOSPC7981-25G APOSPC7981-5G
2,6-Difluoronicotinaldehyde 97%
2,6-Difluoronicotinaldehyde
Formuła: C₆H₃F₂NO
Temp. Wrzenia: 64…66 °C/15mmHg
Temp. topnienia: 19…20 °C
Gęstość: 1,378 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Zamra·arka
Numer MDL: MFCD08277633
Numer CAS: 155601-65-3