Drukuj
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol, 3-Bromo-2-hydroxy-5-(trifluoromethyl)pyridine, 3-bromo-5-(trifluoromethyl)pyridine-2-ol
PC7971-1G PC7971-5G PC7971-10G
APOSPC7971-1GEA 110 PLN
APOSPC7971-1G APOSPC7971-5G APOSPC7971-10G
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol 98%
3-Bromo-5-(trifluoromethyl)pyridin-2-ol
Formuła: C₆H₃BrF₃NO
Temp. topnienia: 170…171 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02691223
Numer CAS: 76041-73-1