Drukuj
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7965-5G PC7965-1G PC7965-25G
APOSPC7965-5GEA 778 PLN
APOSPC7965-5G APOSPC7965-1G APOSPC7965-25G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzaldehyde
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 65…66 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04115981
Numer CAS: 256417-11-5