Drukuj
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7964-100G PC7964-25G PC7964-5G
APOSPC7964-100GEA 1210 PLN
APOSPC7964-100G APOSPC7964-25G APOSPC7964-5G
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
3-Fluoro-4-hydroxybenzoic acid
Formuła: C₇H₅FO₃
MW: 156.11 g/mol
Temp. topnienia: 161…162 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00143161
Numer CAS: 350-29-8