Drukuj
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 3-(Trifluoromethyl)pyridine-2-thiol
PC7961-1G PC7961-5G PC7961-10G
APOSPC7961-1GEA 197 PLN
APOSPC7961-1G APOSPC7961-5G APOSPC7961-10G
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol 97%
3-(Trifluoromethyl)-2-pyridinethiol
Formuła: C₆H₄F₃NS
Temp. topnienia: 178…183 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00178749
Numer CAS: 104040-74-6
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III