Drukuj
Vanadium oxytrifluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Vanadium (V) oxide fluoride, Vanadium (V) trifluoride oxide, Vanadium oxyfluoride, Vanadyl trifluoride, Vanadium trifluoride oxide, Trifluorooxovanadium
PC7960-25G PC7960-5G
APOSPC7960-25GEA 1640 PLN
APOSPC7960-25G APOSPC7960-5G
Vanadium oxytrifluoride
Vanadium oxytrifluoride
Formuła: F₃OV
Temp. topnienia: 1406 °C
Gęstość: 3,363 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042555
Numer CAS: 13709-31-4
Numer WE (dawny EINECS): 237-250-7
Jednostka: 3290
ADR: 6.1+8,II