Drukuj
ω-Fluoroacetophenone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-Fluoro-1-phenylethanone, Phenacyl fluoride
PC7958-1G PC7958-250MG
APOSPC7958-1GEA 435 PLN
APOSPC7958-1G APOSPC7958-250MG
ω-Fluoroacetophenone
ω-Fluoroacetophenone
Formuła: C₈H₇FO
Temp. Wrzenia: 61,5…64.4 °C/1.3mmHg
Temp. topnienia: 26…27 °C
Temp. Zapłonu: 75 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08461612
Numer CAS: 450-95-3
Jednostka: 1759
ADR: 8,III