Drukuj
Ultramark®
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: SpectraSynQ PFPE-1600
PC7953-100MG PC7953-1G
APOSPC7953-100MGEA 110 PLN
APOSPC7953-100MG APOSPC7953-1G
Ultramark®
Ultramark®
Fluorinated polyether for mass spectrometry up to mass 1960
Temp. Wrzenia: 128 °C/0.2mmHg
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00166131
Numer CAS: 66795-94-6