Drukuj
2,6-Dichloro-4-trifluorometylopirydyna 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7947-1G PC7947-25G PC7947-5G
APOSPC7947-1GEA 110 PLN
APOSPC7947-1G APOSPC7947-25G APOSPC7947-5G
2,6-Dichloro-4-trifluorometylopirydyna 98%
2,6-Dichloro-4-trifluorometylopirydyna
Formuła: C₆H₂Cl₂F₃N
Temp. Wrzenia: 56…57 °C/10mmHg
Gęstość: 1,505 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 85 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00042246
Numer CAS: 39890-98-7
Jednostka: 2810
ADR: 6.1,III