Drukuj
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7946-1G PC7946-5G
APOSPC7946-1GEA 801 PLN
APOSPC7946-1G APOSPC7946-5G
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Bis(pentafluorophenyl)phenylphosphine
Formuła: C₁₈H₅F₁₀P
Temp. Wrzenia: 105 °C/0,2mmHg
Temp. topnienia: 55…65 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00000291
Numer CAS: 5074-71-5
Numer WE (dawny EINECS): 225-780-1