Drukuj
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7934-25G PC7934-5G
APOSPC7934-25GEA 1020 PLN
APOSPC7934-25G APOSPC7934-5G
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
2,3,5,6-Tetrafluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₂F₄O
Temp. Wrzenia: 178 °C
Gęstość: 1,525 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00167387
Numer CAS: 19842-76-3