Drukuj
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 1,3,5-Tris(3,3,3-trifluoropropyl)-1,3,5-trimethylcyclotrisiloxane, 1,3,5-Trimethyl-1,3,5-tris(3,3,3-trifluoropropyl)cyclotrisiloxane
PC7925-25G PC7925-100G
APOSPC7925-25GEA 766 PLN
APOSPC7925-25G APOSPC7925-100G
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
1,3,5-Tris[(3,3,3-trifluoropropyl)methyl]cyclotrisiloxane
Formuła: C₁₂H₂₁F₉O₃Si₃
MW: 468.54 g/mol
Temp. Wrzenia: 135 °C/22mmHg
Temp. topnienia: 34…36 °C
Gęstość: 1.24 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054667
Numer CAS: 2374-14-3
Numer WE (dawny EINECS): 219-154-7