Drukuj
4,4-Difluorocyclohexanone
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7922-1G PC7922-5G PC7922-10G
APOSPC7922-1GEA 218 PLN
APOSPC7922-1G APOSPC7922-5G APOSPC7922-10G
4,4-Difluorocyclohexanone
4,4-Difluorocyclohexanone
Formuła: C₆H₈F₂O
Temp. topnienia: 34…37 °C
Temp. Zapłonu: 56 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08146635
Numer CAS: 22515-18-0
Jednostka: 1325
ADR: 4.1,III