Drukuj
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7919-1G PC7919-5G PC7919-250MG
APOSPC7919-1GEA 204 PLN
APOSPC7919-1G APOSPC7919-5G APOSPC7919-250MG
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene 97%
1,3,5-Tris(trifluoromethyl)benzene
Formuła: C₉H₃F₉
Temp. Wrzenia: 119,6 °C/750mmHg
Temp. topnienia: 9 °C
Gęstość: 1,5139 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 43 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054722
Numer CAS: 729-81-7
Jednostka: 1993
ADR: 3,III