Drukuj
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7918-1G PC7918-500MG
APOSPC7918-1GEA 1710 PLN
APOSPC7918-1G APOSPC7918-500MG
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid 98%
3-Hydroxy-5-(trifluoromethoxy)phenylboronic acid
Formuła: C₇H₆BF₃O₄
Temp. topnienia: 78…81 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD09475898
Numer CAS: 957120-22-8