Drukuj
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 4-Fluoro-2-methoxyaniline hydrochloride
PC7914-1G PC7914-25G PC7914-5G
APOSPC7914-1GEA 110 PLN
APOSPC7914-1G APOSPC7914-25G APOSPC7914-5G
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride 98%
4-Fluoro-o-anisidine hydrochloride
Formuła: C₇H₉ClFNO
Temp. topnienia: 201…209 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09800850
Numer CAS: 178671-97-1