Drukuj
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7911-1G PC7911-25G PC7911-5G
APOSPC7911-1GEA 509 PLN
APOSPC7911-1G APOSPC7911-25G APOSPC7911-5G
2-Bromo-N-tert-butyl-5-fluorobenzamide 98%
Formuła: C₁₁H₁₃BrFNO
Temp. topnienia: 116…118 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD09475888
Numer CAS: 941294-23-1