Drukuj
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
PC7906-1G PC7906-5G
APOSPC7906-1GEA 174 PLN
APOSPC7906-1G APOSPC7906-5G
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile 99%
2,4-Difluoro-3-methylbenzonitrile
Formuła: C₈H₅F₂N
Temp. topnienia: 42…45 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07777155
Numer CAS: 847502-87-8
Jednostka: 3439
ADR: 6.1,III