Drukuj
Tris(pentafluorophenyl)phosphine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: Perfluorotriphenylphosphine, Tris(perfluorophenyl)phosphine
PC7905-1G PC7905-5G PC7905-25G
APOSPC7905-1GEA 110 PLN
APOSPC7905-1G APOSPC7905-5G APOSPC7905-25G
Tris(pentafluorophenyl)phosphine 99%
Tris(pentafluorophenyl)phosphine
Formuła: C₁₈F₁₅P
Temp. topnienia: 108…110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00079654
Numer CAS: 1259-35-4
Numer WE (dawny EINECS): 215-021-2