Drukuj
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7903-1G PC7903-250MG PC7903-100MG
APOSPC7903-1GEA 0 PLN
APOSPC7903-1G APOSPC7903-250MG APOSPC7903-100MG
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine 97+%
2,4,6-Trifluorophenylhydrazine
Formuła: C₆H₅F₃N₂
Temp. topnienia: 97…101 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD03095329
Numer CAS: 80025-72-5