Drukuj
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoroprop-1-ene
PC7899-1G PC7899-5G
APOSPC7899-1GEA 421 PLN
APOSPC7899-1G APOSPC7899-5G
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene 98%
1,2-Dichloro-3,3,3-trifluoropropene
Formuła: C₃HCl₂F₃
MW: 164.94 g/mol
Temp. Wrzenia: 53…55 °C
Temp. topnienia: –109.2 °C
Gęstość: 1.4653 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08461577
Numer CAS: 431-27-6