Drukuj
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7896-25G PC7896-5G PC7896-250MG
APOSPC7896-25GEA 3050 PLN
APOSPC7896-25G APOSPC7896-5G APOSPC7896-250MG
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane 97%
2H-Perfluoro-5-methyl-3,6-dioxanonane
Formuła: C₈HF₁₇O₂
Temp. Wrzenia: 103…105 °C
Temp. topnienia: –122 °C
Gęstość: 1,659 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00054714
Numer CAS: 3330-14-1