Drukuj
2-Bromo-5-fluoroanisole 98+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7888-25G PC7888-5G PC7888-100G
APOSPC7888-25GEA 160 PLN
APOSPC7888-25G APOSPC7888-5G APOSPC7888-100G
2-Bromo-5-fluoroanisole 98+%
2-Bromo-5-fluoroanisole
Formuła: C₇H₆BrFO
Temp. Wrzenia: 143…145 °C
Gęstość: 1,598 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 90 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04973752
Numer CAS: 450-88-4