Drukuj
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: 2-[(Dimethylamino)methyl]-4-fluorophenol
PC7876-1G PC7876-5G
APOSPC7876-1GEA 284 PLN
APOSPC7876-1G APOSPC7876-5G
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine 99%
5-Fluoro-2-hydroxy-N,N-dimethylbenzylamine
Formuła: C₉H₁₂FNO
MW: 169.20 g/mol
Temp. Wrzenia: 225 °C
Gęstość: 1.14 g/cm³ (25 °C)
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412238
Numer CAS: 46049-91-6
Jednostka: 2735
ADR: 8 III