Drukuj
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7873-1G PC7873-250MG PC7873-5G
APOSPC7873-1GEA 363 PLN
APOSPC7873-1G APOSPC7873-250MG APOSPC7873-5G
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid 98%
4,5-Difluoro-2-methylbenzoic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₂
Temp. topnienia: 117…121 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08062377
Numer CAS: 183237-86-7