Drukuj
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
Dostawca: Apollo Scientific
PC7872-10G PC7872-5G PC7872-1G
APOSPC7872-10GEA 783 PLN
APOSPC7872-10G APOSPC7872-5G APOSPC7872-1G
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid 98%
2,3-Difluoro-4-methoxybenzoic acid
Formuła: C₈H₆F₂O₃
MW: 188.13 g/mol
Temp. topnienia: 222…224 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03428569
Numer CAS: 329014-60-0