Drukuj
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
PC7871-5G PC7871-1G
APOSPC7871-5GEA 795 PLN
APOSPC7871-5G APOSPC7871-1G
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid 97%
2,3-Difluoro-4-ethoxybenzoic acid
Formuła: C₉H₈F₂O₃
Temp. topnienia: 201…203 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD02258849
Numer CAS: 124728-45-6