Drukuj
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: alpha-Methyl-3,5-bis(trifluoromethyl)benzyl alcohol, 1-(3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl)ethanol
PC7869-1G PC7869-5G PC7869-10G
APOSPC7869-1GEA 110 PLN
APOSPC7869-1G APOSPC7869-5G APOSPC7869-10G
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol 99+%
1-[3,5-Bis(trifluoromethyl)phenyl]ethanol
Formuła: C₁₀H₈F₆O
MW: 258.16 g/mol
Temp. topnienia: 70…74 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01632521
Numer CAS: 368-63-8