Drukuj
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Niebezpieczeństwo
Synonim: Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
PC7867-100G PC7867-250G PC7867-25G
APOSPC7867-100GEA 218 PLN
APOSPC7867-100G APOSPC7867-250G APOSPC7867-25G
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate 98%
Trimethylsilyl trifluoromethanesulphonate
Lewis acid & highly reactive silylating reagent.
Formuła: C₄H₉F₃O₃SSi
Temp. Wrzenia: 37…40 °C/12mmHg
Gęstość: 1,228 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 25 °C
Temperatura przechowywania: Lodówka
Numer MDL: MFCD00000406
Numer CAS: 27607-77-8
Numer WE (dawny EINECS): 248-565-4
Jednostka: 2924
ADR: 3+8,III