Drukuj
3-Bromo-4,5-difluoroaniline 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7859-1G PC7859-5G PC7859-25G
APOSPC7859-1GEA 145 PLN
APOSPC7859-1G APOSPC7859-5G APOSPC7859-25G
3-Bromo-4,5-difluoroaniline 98%
3-Bromo-4,5-difluoroaniline
Formuła: C₆H₄BrF₂N
Temp. topnienia: 66…69 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08062370
Numer CAS: 875664-41-8
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III