Drukuj
3-Bromo-2,6-diluorotoluene 99%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 3-Bromo-2,6-difluorotoluene, 1-Bromo-2,4-difluoro-3-methylbenzene
PC7858-25G PC7858-5G
APOSPC7858-25GEA 474 PLN
APOSPC7858-25G APOSPC7858-5G
3-Bromo-2,6-diluorotoluene 99%
3-Bromo-2,6-diluorotoluene
Formuła: C₇H₅BrF₂
MW: 207.02 g/mol
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD03412221
Numer CAS: 221220-97-9