Drukuj
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7855-250MG PC7855-100MG
APOSPC7855-250MGEA 3070 PLN
APOSPC7855-250MG APOSPC7855-100MG
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid 97%
2-Amino-4,4,4-trifluoro-3-methylbutanoic acid
Formuła: C₅H₈F₃NO₂
Temp. topnienia: 245…248 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD00021721
Numer CAS: 16063-79-9
Jednostka: 2811
ADR: 6.1,III