Drukuj
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7851-1G PC7851-25G PC7851-5G
APOSPC7851-1GEA 110 PLN
APOSPC7851-1G APOSPC7851-25G APOSPC7851-5G
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
4-Hydroxy-3-(trifluoromethyl)benzoic acid
Formuła: C₈H₅F₃O₃
MW: 206.12 g/mol
Temp. topnienia: 144…147 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD01091008
Numer CAS: 220239-68-9