Drukuj
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7849-25G PC7849-5G PC7849-100G
APOSPC7849-25GEA 650 PLN
APOSPC7849-25G APOSPC7849-5G APOSPC7849-100G
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde 98%
3-Bromo-2,6-difluorobenzaldehyde
Formuła: C₇H₃BrF₂O
Temp. topnienia: 53…57 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD08282773
Numer CAS: 398456-82-1