Drukuj
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
PC7841-25G PC7841-5G PC7841-1G
APOSPC7841-25GEA 0 PLN
APOSPC7841-25G APOSPC7841-5G APOSPC7841-1G
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
2-Fluoro-4-methylbenzotrifluoride
Formuła: C₈H₆F₄
Temp. Wrzenia: 146 °C
Gęstość: 1,24 g/cm³ (25 °C)
Temp. Zapłonu: 39 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD07368763
Numer CAS: 158364-83-1
Jednostka: 1993
ADR: 3,III