Drukuj
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Dostawca: Apollo Scientific
Uwaga
Synonim: 2-Fluoro-5-nitrophenylacetic acid
PC7840-10G PC7840-25G PC7840-100G
APOSPC7840-10GEA 189 PLN
APOSPC7840-10G APOSPC7840-25G APOSPC7840-100G
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
(2-Fluoro-5-nitrophenyl)acetic acid
Formuła: C₈H₆FNO₄
MW: 199.140 g/mol
Temp. topnienia: 149…150 °C
Temp. Zapłonu: >110 °C
Temperatura przechowywania: Temperatura otoczenia
Numer MDL: MFCD04091773
Numer CAS: 195609-18-8